4-Hidroxibenzohidrazida ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
H1275-25G H1275-100G
TCIAH1275-25GEA 84 EUR
TCIAH1275-25G TCIAH1275-100G
4-Hidroxibenzohidrazida ≥98.0% (by HPLC)
4-Hidroxibenzohidrazida
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 370
Pto. de fusión: 268°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007605
Núm. CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&vid=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %