Benzanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0016-25G B0016-500G
TCIAB0016-25GEA 16 EUR
TCIAB0016-25G TCIAB0016-500G
Benzanilida ≥98.0% (por GC)
Benzanilida
Formula: C₁₃H₁₁NO
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…165 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003069
Núm. CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Índice Merck: 14,01061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f085b8f9a1a850359e17350427eda6b19df3dee2&vid=f085b8f9a1a850359e17350427eda6b19df3dee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency