Butilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de butilo
S0010-25ML S0010-500ML
TCIAS0010-25MLEA 16 EUR
TCIAS0010-25ML TCIAS0010-500ML
Butilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Butilo salicilato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 260°C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 134°C
Número MDL: MFCD00020038
Núm. CAS: 2052-14-4
EINECS: 218-142-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&vid=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %