3-Hidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
H0215-25G H0215-500G H0215-100G
TCIAH0215-25GEA 26 EUR
TCIAH0215-25G TCIAH0215-500G TCIAH0215-100G
3-Hidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Número MDL: MFCD00002295
Núm. CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&vid=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency