Ácido 4-amino-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2029-25G
A2029-5G
TCIAA2029-25GEA
320
EUR
TCIAA2029-25G
TCIAA2029-5G
Ácido 4-amino-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-m-anísico
Formula:
C₈H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD00016539 Núm. CAS: 2486-69-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 191.0 deg-C |