Ácido 2-(metiltio)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1953-25G M1953-5G
TCIAM1953-25GEA 224 EUR
TCIAM1953-25G TCIAM1953-5G
Ácido 2-(metiltio)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-(metiltio)benzoico
Formula: C₈H₈O₂S
Número MDL: MFCD00029934
Núm. CAS: 3724-10-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&vid=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C