Ácido 3-(metiltio)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1853-1G M1853-5G
TCIAM1853-1GEA 65 EUR
TCIAM1853-1G TCIAM1853-5G
Ácido 3-(metiltio)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(metiltio)benzoico
Formula: C₈H₈O₂S
Número MDL: MFCD00156993
Núm. CAS: 825-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&vid=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C