Cloruro de 3-(trifluorometoxi)benzoilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2334-1G
T2334-5G
TCIAT2334-1GEA
26
EUR
TCIAT2334-1G
TCIAT2334-5G
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)benzoilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)benzoilo
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224.57 g/mol |
Número MDL:
MFCD00061268 Núm. CAS: 86270-03-3 UN: 3265 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |