Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2341-1G T2341-5G
TCIAT2341-1GEA 21 EUR
TCIAT2341-1G TCIAT2341-5G
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 56°C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00052329
Núm. CAS: 36823-88-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&vid=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %