2-Fluorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide

F0616-25G F0616-5G
TCIAF0616-25GEA 227 EUR
TCIAF0616-25G TCIAF0616-5G
2-Fluorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇FN₂O
Número MDL: MFCD00025112
Núm. CAS: 446-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6f6730d1f63bdc0dbd63bfba02c34a9c5fd151&vid=ba6f6730d1f63bdc0dbd63bfba02c34a9c5fd151&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR