2-Fluorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0395-25G F0395-5G
TCIAF0395-25GEA 148 EUR
TCIAF0395-25G TCIAF0395-5G
2-Fluorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 221°C
Número MDL: MFCD00039214
Núm. CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&vid=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %