2-Fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G F0241-500G
TCIAF0241-25GEA 27 EUR
TCIAF0241-25G TCIAF0241-500G
2-Fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00017913
Núm. CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&vid=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %