3-Nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0157-25G N0157-500G
TCIAN0157-25GEA 35 EUR
TCIAN0157-25G TCIAN0157-500G
3-Nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-Nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇NO₄
Número MDL: MFCD00007250
Núm. CAS: 618-95-1
EINECS: 210-573-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e104c157e62945b50689cc9da35f6245a19a3a3f&vid=e104c157e62945b50689cc9da35f6245a19a3a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency