4-Fluorobenzoato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 22 EUR
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
4-Fluorobenzoato de metilo ≥97.0% (por GC)
4-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00017959
Núm. CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %