4-Nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
N0159-25G N0159-500G
TCIAN0159-25GEA 66 EUR
TCIAN0159-25G TCIAN0159-500G
4-Nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007350
Núm. CAS: 619-50-1
EINECS: 210-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&vid=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency