Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32915.06
H32915.14
H32915.06EA
99.9
EUR
H32915.06
H32915.14
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico 98%
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 175278-22-5
Molecular Formula: C8H6F3NO3
Formula Weight: 221.14
MDL No.: MFCD00205143
Formula:
C₈H₆F₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00205143 Núm. CAS: 175278-22-5 |