Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0572-25G F0572-5G
TCIAF0572-25GEA 189 EUR
TCIAF0572-25G TCIAF0572-5G
Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Número MDL: MFCD00509373
Núm. CAS: 394-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78418d5892ed60e0da88bec5d173374d87c10f2b&vid=78418d5892ed60e0da88bec5d173374d87c10f2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C