Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0543-1G
F0543-5G
TCIAF0543-1GEA
48
EUR
TCIAF0543-1G
TCIAF0543-5G
Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₇FO₃ Pto. de fusión: 211,5 °C |
Número MDL:
MFCD00060675 Núm. CAS: 403-20-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 210.0 to 224.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |