Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
T1917-25G
T1917-5G
TCIAT1917-25GEA
52
EUR
TCIAT1917-25G
TCIAT1917-5G
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153201 Núm. CAS: 112811-65-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |