Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0680-1G F0680-5G
TCIAF0680-1GEA 27 EUR
TCIAF0680-1G TCIAF0680-5G
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Número MDL: MFCD00673010
Núm. CAS: 395-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609f1c46fbe8da300ba7bcfa8e956b695f65643a&vid=609f1c46fbe8da300ba7bcfa8e956b695f65643a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C