Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methoxy-4-fluorobenzoic acid
F0681-1G F0681-5G
TCIAF0681-1GEA 40 EUR
TCIAF0681-1G TCIAF0681-5G
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Número MDL: MFCD00272134
Núm. CAS: 82846-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&vid=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C