Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3985-1G
D3985-5G
TCIAD3985-1GEA
45
EUR
TCIAD3985-1G
TCIAD3985-5G
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (por GC)
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico
Formula:
C₇H₄F₂O₃ Pto. de fusión: 176°C |
Número MDL:
MFCD03094500 Núm. CAS: 214917-68-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |