Ácido 6-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 6-fluoro-2-hidroxibenzoico
F0553-1G F0553-5G
TCIAF0553-1GEA 44 EUR
TCIAF0553-1G TCIAF0553-5G
Ácido 6-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Número MDL: MFCD00052179
Núm. CAS: 67531-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d1225489b0fe1d8bb17c1c4ff4dceaab694da6&vid=89d1225489b0fe1d8bb17c1c4ff4dceaab694da6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C