Ácido 5-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0469-1G F0469-5G
TCIAF0469-1GEA 42 EUR
TCIAF0469-1G TCIAF0469-5G
Ácido 5-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180 °C
Número MDL: MFCD00002456
Núm. CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&vid=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C