Ácido 4-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0637-1G F0637-25G F0637-5G
TCIAF0637-1GEA 24 EUR
TCIAF0637-1G TCIAF0637-25G TCIAF0637-5G
Ácido 4-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
Número MDL: MFCD00153168
Núm. CAS: 345-29-9
EINECS: 206-459-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f8f6bede8ab933c8b63b9f68ed223fc9628cbe4&vid=1f8f6bede8ab933c8b63b9f68ed223fc9628cbe4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C