1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2153-25G T2153-5G
TCIAT2153-25GEA 195 EUR
TCIAT2153-25G TCIAT2153-5G
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00042411
Núm. CAS: 103962-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&vid=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %