1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
T2155-25G T2155-5G
TCIAT2155-25GEA 75 EUR
TCIAT2155-25G TCIAT2155-5G
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno ≥96.0% (por GC)
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de fusión: 15°C
Número MDL: MFCD00040302
Núm. CAS: 713-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&vid=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %