o,α,α,α-Tétrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2150-25G T2150-5G
TCIAT2150-25GEA 59 EUR
TCIAT2150-25G TCIAT2150-5G
o,α,α,α-Tétrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
o,α,α,α-Tétrafluoroanisole
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00236322
Núm. CAS: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&vid=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %