2-(Trifluorometoxi)fenol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
T2156-25G T2156-5G
TCIAT2156-25GEA 198 EUR
TCIAT2156-25G TCIAT2156-5G
2-(Trifluorometoxi)fenol ≥96.0% (por GC)
2-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11 g/mol
Número MDL: MFCD00236324
Núm. CAS: 32858-93-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&vid=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %