3-(Trifluorometoxi)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1615-25G T1615-5G
TCIAT1615-25GEA 169 EUR
TCIAT1615-25G TCIAT1615-5G
3-(Trifluorometoxi)fenol ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00040987
Núm. CAS: 827-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&vid=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %