4-(Trifluorometoxi)fenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
T1341-25G T1341-5G
TCIAT1341-25GEA 257 EUR
TCIAT1341-25G TCIAT1341-5G
4-(Trifluorometoxi)fenol ≥95.0% (por GC)
4-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040988
Núm. CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&vid=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %