Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T2146-25G T2146-5G
TCIAT2146-25GEA 65 EUR
TCIAT2146-25G TCIAT2146-5G
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Pto. Ebullición: 120 - 122 °C (15 -rr)
Densidad: 1,536 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042408
Núm. CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&vid=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %