Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2939-25G D2939-5G
TCIAD2939-25GEA 151 EUR
TCIAD2939-25G TCIAD2939-5G
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Densidad: 1,581 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042481
Núm. CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&vid=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %