Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2940-1G D2940-25G D2940-5G
TCIAD2940-1GEA 26 EUR
TCIAD2940-1G TCIAD2940-25G TCIAD2940-5G
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 129°C
Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00085004
Núm. CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&vid=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %