Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2941-1G D2941-5G
TCIAD2941-1GEA 19 EUR
TCIAD2941-1G TCIAD2941-5G
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 105 °C (15 -rr)
Densidad: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00153120
Núm. CAS: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&vid=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %