Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0790-25G
F0790-5G
TCIAF0790-25GEA
63
EUR
TCIAF0790-25G
TCIAF0790-5G
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₄ClFO₂S MW: 194,61 g/mol Pto. Ebullición: 113°C Pto. de fusión: 7°C |
Número MDL:
MFCD00042286 Núm. CAS: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...