Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0202-25G F0202-5G
TCIAF0202-25GEA 49 EUR
TCIAF0202-25G TCIAF0202-5G
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: 36 °C
Número MDL: MFCD00007438
Núm. CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&vid=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency