Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
P0934-25G P0934-5G
TCIAP0934-25GEA 139 EUR
TCIAP0934-25G TCIAP0934-5G
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo
Formula: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00007427
Núm. CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&vid=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %