2-Iodobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0586-25G I0586-250G
TCIAI0586-25GEA 30 EUR
TCIAI0586-25G TCIAI0586-250G
2-Iodobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. Ebullición: 274°C
Densidad: 1,784 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00016351
Núm. CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&vid=21f861f07991784ed1a79b9cc3240b42e9e93000&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %