3-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0536-25G I0536-5G
TCIAI0536-25GEA 96 EUR
TCIAI0536-25G TCIAI0536-5G
3-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Iodobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉IO₂
Pto. Ebullición: 161°C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00044769
Núm. CAS: 58313-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&vid=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %