4-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
I0369-25G I0369-5G
TCIAI0369-25GEA 57 EUR
TCIAI0369-25G TCIAI0369-5G
4-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-Iodobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Pto. Ebullición: 283°C
Número MDL: MFCD00017344
Núm. CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cba82d0b4d52c22ae902141ac3a49b0b91a511a6&vid=cf9104727a87f0fe3bdd4c65befd917e9e46b494&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %