4-Iodobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0593-25G I0593-5G
TCIAI0593-25GEA 44 EUR
TCIAI0593-25G TCIAI0593-5G
4-Iodobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112 °C
Densidad: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Número MDL: MFCD00016353
Núm. CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&vid=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency