Cloruro de 4-iodobencenosulfonilo ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0051-25G I0051-5G
TCIAI0051-25GEA 86 EUR
TCIAI0051-25G TCIAI0051-5G
Cloruro de 4-iodobencenosulfonilo ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-iodobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClIO₂S
Pto. de fusión: 80…83 °C
Número MDL: MFCD00007441
Núm. CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,07486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&vid=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C