3-(Dimetilamino)fenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0657-25G
D0657-100G
TCIAD0657-25GEA
52
EUR
TCIAD0657-25G
TCIAD0657-100G
3-(Dimetilamino)fenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimetilamino)fenol
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 268°C Pto. de fusión: 65…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002264 Núm. CAS: 99-07-0 EINECS: 202-727-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 84.0 to 87.0 deg-C |