Isotiocianato de 4-nitrofenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0826-25G N0826-5G
TCIAN0826-25GEA 176 EUR
TCIAN0826-25G TCIAN0826-5G
Isotiocianato de 4-nitrofenilo ≥99.0% (por GC)
Isotiocianato de 4-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Pto. Ebullición: 331
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007307
Núm. CAS: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&vid=6d79071b9bf17de38e9758126bde5b8797afaaf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C