Isotiocianato de 2-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0512-25G I0512-5G
TCIAI0512-25GEA 176 EUR
TCIAI0512-25G TCIAI0512-5G
Isotiocianato de 2-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Pto. Ebullición: 267°C
Número MDL: MFCD00011675
Núm. CAS: 3288-04-8
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41b94bd5137b146c3a69ad402f3c68b102db80&vid=8f41b94bd5137b146c3a69ad402f3c68b102db80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %