Isotiocianato de 3,4-dimetoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Dimetoxi-4-isotiocianatobenceno
I0541-25G
I0541-5G
TCIAI0541-25GEA
232
EUR
TCIAI0541-25G
TCIAI0541-5G
Isotiocianato de 3,4-dimetoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,4-dimetoxifenilo
Formula:
C₉H₉NO₂S MW: 195.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00041075 Núm. CAS: 33904-04-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Butylamine Method) | min. 96.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |