1,4-Diisotiocianato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1279-25G P1279-5G
TCIAP1279-25GEA 319 EUR
TCIAP1279-25G TCIAP1279-5G
1,4-Diisotiocianato de fenilo ≥98.0% (por GC)
1,4-Diisotiocianato de fenilo
Formula: C₈H₄N₂S₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004811
Núm. CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01308
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&vid=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C