4-Nitro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
D0103-25G D0103-100G
TCIAD0103-25GEA 21 EUR
TCIAD0103-25G TCIAD0103-100G
4-Nitro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Nitro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 197…202 °C
Número MDL: MFCD00007724
Núm. CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Índice Merck: 14,06622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff49049efe1aca2b899197c2a5c902126b6aff5&vid=2ff49049efe1aca2b899197c2a5c902126b6aff5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity