Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0142-25G N0142-500G N0142-100G
TCIAN0142-25GEA 27 EUR
TCIAN0142-25G TCIAN0142-500G TCIAN0142-100G
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 69,5…69.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007430
Núm. CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&vid=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 70.0 deg-C